Läs mer
2-(metoxykarbonyl)-3-tiofensulfonylklorid, Mikromol™
Produktkod. 30050656
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050656 25 mg
1 options
Produktkod. 30050656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0247.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(metoxikarbonyl)-3-tiofensulfonylklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Analyt- eller komponentnamn 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 Cl O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
LEDER COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn Metyl 3-klorosulfonyltiofen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 240.68
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 239,9318 g/mol