Läs mer
2-(metoxikarbonyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11344845
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344845 1 g 1g
11364845 250 mg 250mg
11354845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17958.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 374538-03-1 | C8H9BO4 | 179,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374538-03-1
Molekylformel C8H9BO4
Molekylvikt (g/mol) 179.97
MDL-nummer MFCD02179452
InChI-nyckel ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid
PubChem CID 2773496
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 68°C to 70°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8313459
IUPAC-namn [2-(metoxikarbonyl)fenyl]borsyra
Formel vikt 179.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.