Läs mer
2-(metoxikarbonyl)bensensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7021279
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460044 5 g 5g
11470044 25 g 25g
11480044 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460044 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13553.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 57683-71-3 | C8H9NO4S | 215.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57683-71-3
Molekylformel C8H9NO4S
Molekylvikt (g/mol) 215.22
MDL-nummer MFCD00009808
InChI-nyckel VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-aminosulfonyl benzoate, 2-carbomethoxybenzenesulfonamide, 2-sulfamoylbenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl benzene sulfonamide, methyl o-sulphamoylbenzoate, benzoic acid, 2-aminosulfonyl-, methyl ester, benzoic acid, 2-sulfamoyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonylphenylsulfonamide, 2-methoxycarbonylbenzenesulfonamide, 2-methoxycarbonyl benzenesulphonamide
PubChem CID 42546
ChEBI CHEBI:83512
IUPAC-namn methyl 2-sulfamoylbenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1S(N)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide
Smältpunkt 123°C to 125°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.