Läs mer
2-Metaxkarbonylloratadin, TRC
Produktkod. 30469422
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30469422 5 mg
1 options
Produktkod. 30469422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2616105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxycarbonyl Loratadine
CAS 860010-37-3
Molekylformel C24 H25 Cl N2 O4
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H25ClN2O4/c1-3-31-24(29)27-12-10-15(11-13-27)21-19-8-7-18(25)14-17(19)5-4-16-6-9-20(23(28)30-2)26-22(16)21/h6-9,14H,3-5,10-13H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(nc24)C(=O)OC)CC1
IUPAC-namn Metyl 8-kloro-11-(1-etoxikarbonylpiperidin-4-yliden)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cykloepta[3,4-c]pyridin-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 440.92
Formel vikt 440.1503