Läs mer
2-Metaxkarbonylloratadin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxycarbonyl Loratadine |
| CAS | 860010-37-3 |
| Molekylformel | C24 H25 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25ClN2O4/c1-3-31-24(29)27-12-10-15(11-13-27)21-19-8-7-18(25)14-17(19)5-4-16-6-9-20(23(28)30-2)26-22(16)21/h6-9,14H,3-5,10-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(nc24)C(=O)OC)CC1 |
| IUPAC-namn | Metyl 8-kloro-11-(1-etoxikarbonylpiperidin-4-yliden)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cykloepta[3,4-c]pyridin-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.92 |
| Formel vikt | 440.1503 |