Läs mer
2-Metaxikarbonylfenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 374538-03-1 |
| Molekylformel | C8H9BO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1B(O)O |
| IUPAC-namn | (2-metoxykarbonylfenyl) borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.97 |
| Formel vikt | 180.0594 |