Läs mer
2-Metaxikarbonylfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30481527
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481527 500 mg
30481230 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30481527 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM329683500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
CAS 374538-03-1
Molekylformel C8H9BO4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1B(O)O
IUPAC-namn (2-metoxykarbonylfenyl) borsyra
Molekylvikt (g/mol) 179.97
Formel vikt 180.0594