Läs mer
2-Methoxychrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxychrysene |
| CAS | 63020-58-6 |
| Molekylformel | C19H14O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O/c1-20-15-8-11-17-14(12-15)7-10-18-16-5-3-2-4-13(16)6-9-19(17)18/h2-12H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2c(ccc3c4ccccc4ccc23)c1 |
| IUPAC-namn | 2-methoxychrysene |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vikt | 258.1045 |