Läs mer
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol
Produktkod. 16424938
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16424938 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16424938 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY1203310mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol (2-ME2), an orally active endogenous metabolite of 17β-estradiol (E2), is an apoptosis inducer and an angiogenesis inhibitor with potent antineoplastic activity. 2-Methoxyestradiol also destablize microtubules. 2-Methoxyestradio, also a potent superoxide dismutase (SOD) inhibitor and a ROS-generating agent, induces autophagy in the transformed cell line HEK293 and the cancer cell lines U87 and HeLa.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 302.41 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 362-07-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 96.96%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Synonym 2-ME2∣ NSC-659853
Mål Microtubule/Tubulin∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Autophagy∣Endogenous Metabolite