Läs mer
2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4, TRC
Produktkod. 30483271
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30483271 0.1 mg 0.1mg
30478928 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30483271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2625210.1MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 949885-90-9
Molekylformel C19 D4 H20 O3
Molekylvikt (g/mol) 304.42
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 3-hydroxy-2-methoxy-, 2-Methoxyestrone-(1,4,16,16-D4)
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S)-1,4,16,16-tetradeuterio-3-hydroxy-2-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
LEDER [2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4
Kvantitet 0.1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D
Formel vikt 304.1977