Läs mer
2-Methoxyestrone, MedChemExpress
Produktkod. 16457497
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16457497 5 mg
1 options
Produktkod. 16457497 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113252
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
MedChemExpress 2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyestrone
CAS 362-08-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (166.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 300.39
Formel vikt 300.39
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism