Läs mer
2-Methoxyethanol-1,1,2,2-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 138667-25-1 |
| Molekylformel | C3 D4 H4 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-methoxy- (9 CI), 2-Methoxyethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-Methoxyethanol-1,1,2,2-d4, 2-Methoxyethanol-d4, 2-Methoxyethanol-1,1,2,2-D4, Ethylene-d4 Glycol Monomethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])OC |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-methoxyethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.1191 |
| Formel vikt | 80.0775 g/mol |
| Visa mer |