Läs mer
2-metoxietanol 500 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316131
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316131 1 ml
1 options
Produktkod. 30316131 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010378ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethanol
CAS 109-86-4
Analyt- eller komponentnamn 2-Methoxyethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H8 O2
Koncentration 500 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethylene Glycol Monomehyl Ether, 2-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
LEDER COCCO
IUPAC-namn 2-metoxietanol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 76.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 76,0524 g/mol