Läs mer
2-metoxietanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438057
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438057 10,000 mL 10000ml
11418057 500 mL 500ml
11428057 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17459.0D
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Lösningsmedel för ninhydrinfärgreagens2-Metoxietanol används som lösningsmedel för olika ändamål som lacker, färgämnen, rengöringsmedel, epoxibeläggning, färger, bränsletillsats mot isbildning inom flyg och hartser. Det är involverat i förberedelserna av Vaskas komplex, dvs. trans-klorkarbonylbis(trifenylfosfin)iridium(I) och ruteniumhydridklorkarbonyltristrifenylfosfin. Vidare används det också vid syntes av 2-aminotiazoler och Rho-associerade kinashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Lösningsmedel för ninhydrinfärgreagens2-Metoxietanol används som lösningsmedel för olika ändamål som lacker, färgämnen, rengöringsmedel, epoxibeläggning, färger, bränsletillsats mot isbildning inom flyg och hartser. Det är involverat i förberedelserna av Vaskas komplex, dvs. trans-klorkarbonylbis(trifenylfosfin)iridium(I) och ruteniumhydridklorkarbonyltristrifenylfosfin. Vidare används det också vid syntes av 2-aminotiazoler och Rho-associerade kinashämmare.
Löslighet
Blandbar med vatten, alkohol, eter, aceton, kolväten, ketoner, glykoler och dimetylformamid.
Noter
Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, syror, baser, kopparlegeringar och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-86-4
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
MDL-nummer MFCD00002867
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-namn 2-metoxietanol
LEDER COCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethanol
Smältpunkt -85°C
Densitet 0.965
pH 4 till 7
Kokpunkt 124°C to 125°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Odör Characteristic
Linjär formel CH3OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4025
Kvantitet 10,000 mL
UN-nummer UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Formel vikt 76.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.