Läs mer
2-Metaxietanol, ACS, 99,3+%
Produktkod. 11318277
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318277 250 mL 250ml
11328277 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031733.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76,095 g/mol
2-metoxietanol används som lösningsmedel för olika ändamål som lacker, färgämnen, rengöringsmedel, epoxibeläggning, färger, bränsletillsats mot isbildning inom flyg och hartser. Det är involverat i förberedelserna av Vaskas komplex, dvs. trans-klorkarbonylbis(trifenylfosfin)iridium(I) och ruteniumhydridklorkarbonyltristrifenylfosfin. Vidare används det också vid syntes av 2-aminotiazoler och Rho-associerade kinashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-86-4
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
MDL-nummer MFCD00002867
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-namn 2-metoxietanol
LEDER COCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethanol
Smältpunkt °C till 85 °C
Densitet 0.965
Kokpunkt 124 °C till 125 °C
Flampunkt 46 °C (115 °F)
Analysprocentintervall 99.3+%
Brytningsindex 1.4025
Kvantitet 250 mL
Beilstein 1731074
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol, glycerol, eter, aceton, DMFMiscible med vatten, alkohol, eter, aceton, kolväten, ketoner, glykoler och dimetylformamid.
Formel vikt 76.1
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.