Läs mer
2-metoxietanol, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11924751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11924751 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 11924751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447480025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 SEK
    1468.65 SEK / 2.5 L
    Save 321.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethanol
CAS 109-86-4
Smältpunkt -85,0 °C
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 124,0 °C
Flampunkt 38 °C
Molekylformel C3H8O2
Linjär formel CH3OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 2.5 L
Merck Index 15,6063
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCO
IUPAC-namn 2-metoxietanol
Molekylvikt (g/mol) 76.09
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Viskositet 1,7 mPa (20 °C)
Formel vikt 76.09
Kvalitet ACS-reagens
Titrerbar syra 0,002 meq/g max
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxyethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.