Läs mer
2-metoxietanol, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10419760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensglasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10419760 500 mL Bärnstensglasflaska 500ml
10409760 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10750005 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10419760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4101/08
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 109-86-4
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
MDL-nummer 2867
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-namn 2-metoxietanol
LEDER COCCO
Specifikationer
Smältpunkt -85°C
Färg Färglös
Kokpunkt 124°C
Förpackning Bärnstensglasflaska
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 76.09g/mol
Ångtryck 9.5mmHg at 25°C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxyethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H370-Orsakar organskador.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.