Läs mer
2-Methoxyethanol, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15602850
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15602850 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15602850 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2704821L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.9%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethanol
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
CAS 109-86-4
Abs. max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.05 at 260 nm, max. 0.20 at 240 nm, max. 1.0 at 213 nm
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -85°C (literature)
Densitet 0.965 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 124°C
Flampunkt 38°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C3H8O2
Linjär formel CH3OCH2CH2OH
MDL-nummer MFCD00002867
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1188
Beilstein 1731074
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCO
IUPAC-namn 2-methoxyethanol
Molekylvikt (g/mol) 76.095
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Formel vikt 76.09
Procent renhet >99.9%
Kvalitet HPLC