Läs mer
2-Metaxietanol, Solstice
Produktkod. 15613980
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15613980 2.5 L 2.5 L
15603980 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15613980 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 334572.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1499.48 SEK / 2.5 L
    Save 500.52 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 109-86-4
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
MDL-nummer MFCD00002867
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-namn 2-metoxietanol
LEDER COCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethanol
Densitet 0,966-0,968 g/ml vid 20 °C, 0,965 g/ml vid 25 °C
Explosionsgräns 0.245
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Tändpunkt 548 °F
Linjär formel CH3OCH2CH2OH
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer UN1188
Beilstein 1731074
Formel vikt 76,09 g/mol
Ångtryck 6,17 mmHg (20 °C)
Procent renhet ≥99,5 % (GC)