Läs mer
Descripción
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethanol |
| Smältpunkt | -85,0 °C |
| Densitet | 0.9600g/mL, 0.96 |
| Kokpunkt | 124,0 °C |
| Flampunkt | 38 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3OCH2CH2OH |
| Brytningsindex | 1.402 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Merck Index | 15,6063 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Methoxyethanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyethanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.