Läs mer
2-metoxietanol, spektrofotometrisk kvalitet, 99 % min
Produktkod. 15401257
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401257 1 L 1 L
15421257 4 x 1 L Varje
15411257 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032444.K2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76,095 g/mol
2-metoxietanol används som lösningsmedel för många olika ändamål såsom lacker, färgämnen och hartser. Det används också som tillsats i lösningar för avisning av flygplan. Inom metallorganisk kemi används det vanligtvis för syntes av Vaskas komplexa och besläktade föreningar såsom ruteniumhydridklorokarbonyltristrifenylfosfin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-86-4
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
MDL-nummer MFCD00002867
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-namn 2-metoxietanol
LEDER COCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethanol
Smältpunkt -85°C
Färg Färglös
Densitet 0.965 g/mL
pH 4 till 7
Kokpunkt 124°C to 125°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Odör Characteristic
Linjär formel CH3OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4025
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,glycerol,ether,acetone,DMF
Formel vikt 76.1
Procent renhet ≤99%
Kvalitet Spektrofotometrisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.