Läs mer
2-Metaxietanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethanol |
| Kvantitet | 250 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 76.0524 |