Learn More
2-Methoxyethoxymethyl chloride, 94%
Product Code. 11384424
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11384424 5 g 5g
11394424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11384424 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L01050.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3970-21-6 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
2-metoxietoximetylklorid, används som selektivt klyvd under aprotiska förhållanden i närvaro av ett brett spektrum av OH-skyddade reagens. Det används som ett OH-skyddande reagens. Ett exempel på målmolekylen MEM Chloride är sidokedjan av roxitromycin. Det används också för att skydda OH-grupperna i serin och treonin under peptidsyntes. Några av de andra applikationerna inkluderar förmågan att koordinera till metaller, vilket tros påskynda klyvningen genom att Lewis syror. Den kelatbildande förmågan hos MEM-etern gör den också användbar som en stereoriktande grupp i organometalliska reaktioner, vilket först noterades i den stereokontrollerade tillsatsen av a-metoxivinyllitium till en karbonyl vid syntesen av taxusin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-metoxietoximetylklorid, används som selektivt klyvd under aprotiska förhållanden i närvaro av ett brett spektrum av OH-skyddade reagens. Det används som ett OH-skyddande reagens. Ett exempel på målmolekylen MEM Chloride är sidokedjan av roxitromycin. Det används också för att skydda OH-grupperna i serin och treonin under peptidsyntes. Några av de andra applikationerna inkluderar förmågan att koordinera till metaller, vilket tros påskynda klyvningen genom att Lewis syror. Den kelatbildande förmågan hos MEM-etern gör den också användbar som en stereoriktande grupp i organometalliska reaktioner, som först noterades i den stereokontrollerade tillsatsen av ɑ-metoxivinyllitium till en karbonyl vid syntesen av taxusin.
Löslighet Det hydrolyserar med vatten
.
Anteckningar
Fukt, Värme, Vattenkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3970-21-6
Molekylformel C4H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 124.56
MDL-nummer MFCD00000888
InChI-nyckel BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride
PubChem CID 77590
IUPAC-namn 1-(klormetoxi)-2-metoxietan
LEDER COCCOCCl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethoxymethyl chloride
Densitet 1.094
Kokpunkt 50°C to 52°C (13 mmHg)
Flampunkt 54°C (129°F)
Linjär formel CH3O(CH2)2OCH2Cl
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1900576
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It hydrolyzes with water.
Formel vikt 124.57
Procent renhet 94%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.