Läs mer
2-metoxyetoximetylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethoxymethyl Chloride |
| CAS | 3970-21-6 |
| Molekylformel | C4H9ClO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(Chloromethoxy)-2-methoxyethane, 2,5-Dioxahexyl Chloride, 2-(Chloromethoxy)ethoxymethane, 2-Methoxyethoxymethyl chloride, Chloromethyl 2-Methoxyethyl Ether, Methoxyethoxymethyl Chloride, beta-Methoxyethoxymethyl Chloride, MEM Chloride, MEM-Cl |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | COCCOCCl |
| IUPAC-namn | 1-(klorometoxi)-2-metoxyetan |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.57 |
| Formel vikt | 124.0291 |