Läs mer
2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Beskrivning
2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 85677-93-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H24 N2 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nimodipine Impurity A, Nimodipine Imp. A (EP), Nimodipine USP Related Compound A, Nimodipine USP RC A, 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Related Compound A, Nimodipine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3 |
| LEDER | COCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)C)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-O-(2-methoxyethyl) 3-O-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |