missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxyethyl 2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethyl 2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetate |
| CAS | 39562-22-6 |
| Molekylformel | C14H15NO6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-butanoic Acid 2-Methoxyethyl Ester, 2-Methoxyethyl 2-(m-Nitrobenzylidene)acetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO6/c1-10(16)13(14(17)21-7-6-20-2)9-11-4-3-5-12(8-11)15(18)19/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3/b13-9+ |
| LEDER | COCCOC(=O)\C(=C\c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-methoxyethyl (2E)-2-[(3-nitrophenyl)methylidene]-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.27 |
| Formel vikt | 293.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?