Läs mer
2-Methoxyethyl 3-Oxobutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethyl 3-Oxobutanoate |
| CAS | 22502-03-0 |
| Molekylformel | C7H12O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Butanoic acid','3-oxo-','2-methoxyethyl ester, Acetoacetic acid','2-methoxyethyl ester (8CI), Ethanol','2-methoxy-','acetoacetate (8CI), 2-Methoxyethyl 3-oxobutanoate, 2-Methoxyethyl acetoacetate, Acetoacetic acid 2-methoxyethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-6(8)5-7(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | COCCOC(=O)CC(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-methoxyethyl 3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.16 |
| Formel vikt | 160.0736 |