Läs mer
2-Methoxyethyl Acetate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethyl acetate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 118.063 |