missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methoxyethyl Acetate, TRC

Produktkod. 30133587
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133587 5 g
30133235 25 g
30005630 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3044805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 110-49-6
Molekylformel C5 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Synonym Ethanol, 2-methoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-2-methoxyethane, 2-Methoxyethanol acetate, 2-Methoxyethyl acetate, Acetyl methyl cellosolve, Ethylene glycol acetate monomethyl ether, Ethylene glycol methyl ether acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, Glycol monomethyl ether acetate, MC acetate, Methyl Cellosolve acetate, Methyl glycol acetate, β-Methoxyethyl acetate
IUPAC-namn 2-methoxyethyl acetate
LEDER COCCOC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethyl acetate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
Formel vikt 118.063
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.