Läs mer
2-Metoxyetylakrylat, 98 %, stab. med ca 50-100 ppm 4-metoxifenol
Produktkod. 11322707
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322707 1000 g 1kg
11302707 50 g 50g
11312707 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11902.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1677.90 SEK
    1428.65 SEK / 1kg
    Save 249.25 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 3121-61-7 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3121-61-7
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD00048149,MFCD00803685
InChI-nyckel HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
PubChem CID 18392
IUPAC-namn 2-metoxietylprop-2-enoat
LEDER COCCOC(=O)C=C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethyl acrylate
Namnnotering stabiliserat med ≈50 till 100 ppm 4-metoxyfenol
Smältpunkt <-30 °C
Densitet 1.008
Kokpunkt 162 °C
Flampunkt 56 °C (133 °F)
Odör Esterliknande
Linjär formel H2C=CHCO2(CH2)2OCH3
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1754333
Formel vikt 130.14
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.