Läs mer
(2-Methoxyethyl)benzene, Mikromol™
Beskrivning
(2-Methoxyethyl)benzene
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Methoxyethyl)benzene |
| CAS | 3558-60-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Methoxyethyl)benzene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H12 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzene, (2-methoxyethyl)-, Ether, methyl phenethyl (6CI,7CI,8CI), 1-Methoxy-2-phenylethane, 2-Phenylethyl methyl ether, Kewda ether, Methyl 2-phenethyl ether, Methyl 2-phenylethyl ether, Methyl phenethyl ether, NSC 81229, Pandanol, β-Phenylethyl methyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| LEDER | COCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-methoxyethylbenzene |
| Visa mer |