Läs mer
2-Methoxyethyl chloroformate, tech. 85%
Produktkod. 11455700
Kvantitet:
5 mL
25 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
25ml
5ml
Produktkod. 11455700
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25937.AA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 628-12-6 | C4H7ClO3 | 138.547 g/mol
2-methoxyethyl chloroformate was used to produce di-2-dimethoxyethyl hydrazine carboxylate(alternative reagent for the mitsunobu reaction).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-methoxyethyl chloroformate was used to produce di-2-dimethoxyethyl hydrazine carboxylate(alternative reagent for the mitsunobu reaction).
Solubility
Soluble in most organic solvents.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-12-6
Molekylformel C4H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 138.547
MDL-nummer MFCD00058932
InChI-nyckel NDYYWMXJZWHRLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl chloroformate, chloroformic acid 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethylchloroformate, chloro 2-methoxyethoxy methanone, carbonochloridic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethylchlorocarbonat, pubchem12774, methoxyethyl chloroformate, acmc-1awq9, 2-methoxy-ethyl chloroformate
PubChem CID 69400
IUPAC-namn 2-methoxyethyl carbonochloridate
LEDER COCCOC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyethyl chloroformate
Kokpunkt 157°C to 158°C
Flampunkt 59°C (138°F)
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2742
Formel vikt 138.55
Procent renhet 85%
Kvalitet Technical
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.