missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-metoxietyl) hydrazindihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Methoxyethyl)hydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 885330-03-0 |
| Molekylformel | C3H10N2O . 2(HCl) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(2-Methoxyethyl)hydrazine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H10N2O.2ClH/c1-6-3-2-5-4;;/h5H,2-4H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.COCCNN |
| IUPAC-namn | 2-metoxietylhydrazin; Dihydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.04 |
| Formel vikt | 162.0327 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?