Läs mer
2-Methoxyethylphenol, Mikromol™
Produktkod. 30050798
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050798 100 mg
1 options
Produktkod. 30050798 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.250100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methoxyethylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 330976-39-1
Analyt- eller komponentnamn 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenol, 2-(2-methoxyethyl)-, 2-(2-Methoxyethyl)phenol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
LEDER COCCc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-(2-methoxyethyl)phenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 152.0837 g/mol