Läs mer
2-metoxifuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11417447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417447 1 g 1g
11427447 5 g 5g
11437447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15593.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25414-22-6 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25414-22-6
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.101
MDL-nummer MFCD00003227
InChI-nyckel OXCGHDNCMSOEBZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 117476
IUPAC-namn 2-metoxifuran
LEDER COC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyfuran
Densitet 1.065
Kokpunkt 110°C to 111°C
Flampunkt 10°C (50°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 106270
Synonym furan, 2-methoxy, 2-methoxy furan, unii-25y8i1p35t, 2-furyl methyl ether, furan,2-methoxy, pubchem19998, acmc-209gjs, 2-methoxyfuran, 2-furyl methyl ether #
Formel vikt 98.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.