Läs mer
2-Metaxihydrokinon, 97 %
Produktkod. 11435253
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435253 250 g 250g
11415253 10 g 10g
11425253 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12847.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 824-46-4 | C7H8O3 | 140,138 g/mol
Den finner sin tillämpning i bildandet av koniferylalkohol från ferulsyra av vitrötsvampen Trametes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning i
bildandet av koniferylalkohol från ferulsyra av vitrötsvampen Trametes.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 824-46-4
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00013971
InChI-nyckel LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
PubChem CID 69988
IUPAC-namn 2-metoxibensen-1,4-diol
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyhydroquinone
Smältpunkt 87 °C till 91 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2045285
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan genomskinlig.
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.