Läs mer
2-Methoxyhydroquinone, 97%
Produktkod. p-7020778
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11415253
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12847.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 824-46-4 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Den finner sin tillämpning i bildandet av koniferylalkohol från ferulsyra av vitrötsvampen Trametes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning i
bildandet av koniferylalkohol från ferulsyra av vitrötsvampen Trametes.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 824-46-4
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00013971
InChI-nyckel LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
PubChem CID 69988
IUPAC-namn 2-metoxibensen-1,4-diol
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyhydroquinone
Smältpunkt 87°C to 91°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2045285
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxyhydroquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Methoxyhydroquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.