Läs mer
2-Methoxyhydroquinone, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10397830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10397830 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10397830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175540100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 824-46-4
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00013971
InChI-nyckel LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
PubChem CID 69988
IUPAC-namn 2-methoxybenzene-1,4-diol
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyhydroquinone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 87°C to 90°C
Färg Brown-Gray to Brown-Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxyhydroquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.