missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Methoxyimino)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methoxyimino)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 62619-46-9 |
| Molekylformel | C8H13NO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (Methoxyimino)-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO5/c1-4-13-7(10)6(9-12-3)8(11)14-5-2/h4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(/C(C(OCC)=O)=N\OC)=O |
| IUPAC-namn | diethyl 2-(methoxyimino)malonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vikt | 203.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?