Läs mer
2-Metoxylfenylboronsyra (innehåller varierande mängder anhydrid), TRC
Produktkod. 30481388
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30481388 1 g
1 options
Produktkod. 30481388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2609351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-06-9
Molekylformel C7H9BO3
Kvantitet 1 g
Synonym B-(2-Methoxyphenyl)boronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boric Acid, 2-Methoxybenzeneboronic Acid, 2-Methoxyphenylboronic Acid, o-Anisylboronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, o-Methoxyphenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
LEDER COc1ccccc1B(O)O
IUPAC-namn (2-metoxifenyl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 151.96
Formel vikt 152.0645