Läs mer
2-(Methoxymethyl)-6-methylpyridine, TRC
Produktkod. 30479562
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479562 250 mg
30471900 500 mg
30475423 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM336793250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59303-12-7
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.17
Synonym NSC 76084
IUPAC-namn 2-(methoxymethyl)-6-methylpyridine
LEDER COCc1cccc(C)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methoxymethyl)-6-methylpyridine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-7-4-3-5-8(9-7)6-10-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Formel vikt 137.0841