Läs mer
2-(Methoxymethyl)oxirane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Methoxymethyl)oxirane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 88.0524 |