Läs mer
2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15244368 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15244368 5 g 5g
15234368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15244368 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454550050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 126617-98-9
Molekylformel C8H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 165.99
InChI-nyckel JHPPAFXQJZJGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxymethylphenylboronic acid, 2-methoxymethylbenzeneboronic acid, 2-methoxymethyl phenyl boronic acid, 2-methoxymethyl phenylboronic acid, 2-methoxymethyl benzeneboronic acid, 2-methoxymethylphebylboronic acid, boronic acid, 2-methoxymethyl phenyl, pubchem7997
PubChem CID 3759408
IUPAC-namn [2-(methoxymethyl)phenyl]boronic acid
LEDER B(C1=CC=CC=C1COC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Smältpunkt 42.0°C to 44.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.99
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.