Läs mer
2-Methoxynaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxynaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7 |
| CAS | 1219795-25-1 |
| Molekylformel | C11 D7 H3 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2-Methoxynaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7, 2-Methoxynaphthalene-d7, 2-Naphthyl-d7 methyl ether, Methyl β-naphthyl-d7 ether, Nerolin-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-methoxynaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.2396 |
| Formel vikt | 165.1171 g/mol |
| Visa mer |