Läs mer
2-metoxynaftalen, 98 %
Produktkod. 11463218
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463218 250 g 250g
11453218 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17650.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 93-04-9 | C11H10O | 158,2 g/mol
2-metoxinaftalenacylering används som en modellreaktion för att studera de katalytiska fördelarna med delaminering. Det användes också för att studera alkali-metall-medierad manganation (AMMMn) reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-metoxinaftalenacylering används som en modellreaktion för att studera de katalytiska fördelarna med delaminering. Det användes också för att studera alkali-metall-medierad manganation (AMMMn) reaktioner.
Löslighet
Löslig i bensen, koldisulfid, dietyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-04-9
Molekylformel C11H10O
Molekylvikt (g/mol) 158.2
MDL-nummer MFCD00004061
InChI-nyckel LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-methoxy, yara yara, nerolin, methyl 2-naphthyl ether, yura yara, 2-naphthyl methyl ether, yara-yara, 2-naphthol methyl ether, nerolin old, beta-naphthyl methyl ether
PubChem CID 7119
IUPAC-namn 2-metoxinaftalen
LEDER COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxynaphthalene
Smältpunkt 70 °C till 75 °C
Kokpunkt 272 °C till 274 °C
Flampunkt ca 139 °C (282 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1859408
Merck Index 14,5997
Löslighetsinformation Löslig i bensen, koldisulfid, dietyleter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.