Läs mer
2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Mikromol™
Produktkod. 17910776
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17910776 100 mg
17932666 25 mg
30461423 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17910776 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0152.08
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Analyt- eller komponentnamn 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M
InChI formel InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
LEDER COc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 2-methoxynaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 158.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 158.0732 g/mol