Läs mer
2-Metaxynaftalen (Nerolin), Mikromol™
Beskrivning
2-Metaxynaftal (Nerolin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin) |
| CAS | 93-04-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H10 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-metoxynaftalen |
| Visa mer |