missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Metaxinaftalen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin) |
| CAS | 93-04-9 |
| Molekylformel | C11 H10 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naphthalene','2-methoxy- (8CI','9CI','ACI), 2-Methoxynaphthalene (ACI), Ether','methyl 2-naphthyl (3CI), 2-Naphthol methyl ether, 2-Naphthyl methyl ether, 6-Methoxy-2-naphthalene, Methyl 2-naphthyl ether, Methyl β-naphthyl ether, Nerolin, Nerolin (old), Nerolin yara yara, NSC 4171, Yara yara, β-Methoxynaphthalene, β-Naphthol methyl ether, β-Naphthyl methyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-metoxynaftalen |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vikt | 158.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?