Läs mer
2-Metaxinaftalen, TRC
Produktkod. 30470668
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30470668 50 g
1 options
Produktkod. 30470668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26468550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Molekylformel C11 H10 O
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naphthalene','2-methoxy- (8CI','9CI','ACI), 2-Methoxynaphthalene (ACI), Ether','methyl 2-naphthyl (3CI), 2-Naphthol methyl ether, 2-Naphthyl methyl ether, 6-Methoxy-2-naphthalene, Methyl 2-naphthyl ether, Methyl β-naphthyl ether, Nerolin, Nerolin (old), Nerolin yara yara, NSC 4171, Yara yara, β-Methoxynaphthalene, β-Naphthol methyl ether, β-Naphthyl methyl ether
InChI formel InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
LEDER COc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 2-metoxynaftalen
Molekylvikt (g/mol) 158.2
Formel vikt 158.0732