Läs mer
2-Methoxynicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642895
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10642895 5 g Amber Glass Bottle 5g
10164154 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01841DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 16498-81-0
Molekylformel C7H6NO3
Molekylvikt (g/mol) 152.13
MDL-nummer MFCD00085110
InChI-nyckel FTEZJSXSARPZHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methoxynicotinic acid, 2-methoxy-nicotinic acid, 2-methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, t6nj bo1 cvq wwn, maybridge1_004722, 2-methoxynicotinicacid, pubchem20354, acmc-1btxh
PubChem CID 708093
LEDER COC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxynicotinic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97%